1-Brom-4-(brommethyl)naphthalin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCS-9099-5GEA
255
EUR
COBBCS-9099-5G
COBBCS-9099-1G
1-Brom-4-(brommethyl)naphthalin
1-Bromo-4-(bromomethyl)naphthalene
Formel:
C₁₁H₈Br₂ |
MDL:
MFCD07363811 CAS-Nummer: 79996-99-9 |