Rhodium(III)oxid Pentahydrat ≥99,99% (Metall-Basis) Rh ≥ 59%, Premion®
Lieferant: Thermo Scientific
12667.01EA
375
EUR
12667.01
12667.03
12667.06
Rhodium(III)oxid Pentahydrat ≥99,99% (Metall-Basis) Rh ≥ 59%, Premion®
Rhodium(III)oxid Pentahydrat
Formel:
O₃Rh₂·5H₂O Molecular Weight: 343,88 g/mol (253,81 anhy) Schmelzpunkt: Zersetzung Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149843 CAS-Nummer: 39373-27-8 EINECS: 234-846-9 |