Zirkonium(IV)sulfat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL366773-25GEA
396
EUR
SIAL366773-25G
SIAL366773-125G
Zirkonium(IV)sulfat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Zirkonium(IV)sulfat Hydrat
Formel:
O₈S₂Zr·H₂O |
MDL:
MFCD00167043 CAS-Nummer: 34806-73-0 EINECS: 238-694-4 |