Ethyl-2-methylnicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOS-7641-25GEA
187
EUR
COBBOS-7641-25G
COBBOS-7641-1G
COBBOS-7641-5G
Ethyl-2-methylnicotinat
Ethyl-2-methylnicotinat
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 |
MDL:
MFCD00006336 CAS-Nummer: 1721-26-2 EINECS: 217-013-4 |