6-Chlor-5-nitronicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-7038-5GEA
118
EUR
COBBPY-7038-5G
COBBPY-7038-1G
6-Chlor-5-nitronicotinsäure
6-Chlor-5-nitronicotinsäure
Formel:
C₆H₃ClN₂O₄ Molecular Weight: 202,5520 g/mol |
MDL:
MFCD09027297 CAS-Nummer: 7477-10-3 |