4'-Nitro-2'-(trifluormethyl)acetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBTL00253.1EA 0 EUR
MAYBTL00253.1
4'-Nitro-2'-(trifluormethyl)acetanilid
4'-Nitro-2'-(trifluormethyl)acetanilid
Formel: C₉H₇F₃N₂O₃
Molecular Weight: 248,16
MDL: MFCD00052846
CAS-Nummer: 395-68-6