Methyl-4-chlorsalicylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4473-1GEA
43.4
EUR
COBBCA-4473-1G
COBBCA-4473-25G
COBBCA-4473-5G
Methyl-4-chlorsalicylat
Methyl-4-chlorsalicylat
Formel:
C₈H₇ClO₃ |
MDL:
MFCD03407436 CAS-Nummer: 22717-55-1 |