Methyl-4-brom-3-hydroxybenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4189-5GEA 177 EUR
COBBCA-4189-5G COBBCA-4189-1G
Methyl-4-brom-3-hydroxybenzoat
Methyl-4-brom-3-hydroxybenzoat
Formel: C₈H₇BrO₃
MDL: MFCD08056372
CAS-Nummer: 106291-80-9