Methyl-5-bromsalicylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL124621-25GEA 180 EUR
SIAL124621-25G SIAL124621-5G
Methyl-5-bromsalicylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-bromsalicylat
Formel: C₈H₇BrO₃
Molecular Weight: 231,05 g/mol
MDL: MFCD00016460
CAS-Nummer: 4068-76-2
EINECS: 223-776-4