(±)-Asparaginsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10304950EA 41 EUR
EHERC10304950
(±)-Asparaginsäure
(±)-Asparaginsäure
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133,10 g/mol
MDL: MFCD00063083
CAS-Nummer: 617-45-8
EINECS: 210-513-3