DL-Glutaminsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14034400EA
34
EUR
EHERC14034400
DL-Glutaminsäure
DL-Glutaminsäure
Formel:
C₅H₉NO₄ Molecular Weight: 147,13 g/mol |
MDL:
MFCD00063113 CAS-Nummer: 617-65-2 EINECS: 210-522-2 |