Homophthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL128589-5GEA 62.2 EUR
SIAL128589-5G
Homophthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Homophthalsäureanhydrid
Formel: C₉H₆O₃
Molecular Weight: 162,14
MDL: MFCD00006894
CAS-Nummer: 703-59-3
EINECS: 211-873-4