Homophthalsäureanhydrid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A15538.18EA
220
EUR
A15538.18
A15538.09
Homophthalsäureanhydrid ≥97%
Homophthalsäureanhydrid
Formel:
C₉H₆O₃ Molecular Weight: 162,14 g/mol Schmelzpunkt: 140…144 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006894 CAS-Nummer: 703-59-3 EINECS: 211-873-4 |