1-Brom-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOS-7497-1GEA 23.7 EUR
COBBOS-7497-1G COBBOS-7497-5G COBBOS-7497-25G
1-Brom-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzol
1-Bromo-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene
Formel: C₁₅H₂₁Br
Molecular Weight: 281,2300 g/mol
MDL: MFCD00577367
CAS-Nummer: 86579-53-5