1-Brom-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOS-7498-1GEA 23.7 EUR
COBBOS-7498-1G COBBOS-7498-5G COBBOS-7498-25G
1-Brom-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)benzol
1-Bromo-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)benzene
Formel: C₁₇H₂₅Br
Molecular Weight: 309,2800 g/mol
MDL: MFCD00577359
CAS-Nummer: 79832-89-6