1-Brom-2,4,6-tri-tert-butylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL407097-1GEA 79.2 EUR
SIAL407097-1G SIAL407097-5G
1-Brom-2,4,6-tri-tert-butylbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-2,4,6-tri-tert-butylbenzol
Formel: C₁₈H₂₉Br
Molecular Weight: 325,3300 g/mol
MDL: MFCD00191861
CAS-Nummer: 3975-77-7