1-Brom-3,5-di-tert-butylbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOS-1034-100GEA
331
EUR
COBBOS-1034-100G
1-Brom-3,5-di-tert-butylbenzol
1-Brom-3,5-di-tert-butylbenzol
Formel:
C₁₄H₂₁Br Molecular Weight: 269,23 g/mol |
MDL:
MFCD00796945 CAS-Nummer: 22385-77-9 |