2,3,5,6-Tetrafluor-4-(trifluormethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL384070-1GEA
66.4
EUR
SIAL384070-1G
2,3,5,6-Tetrafluor-4-(trifluormethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
2,3,5,6-Tetrafluor-4-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇HF₇O |
MDL:
MFCD00155984 CAS-Nummer: 2787-79-3 |