4,5-Difluor-2-nitrotoluol
Lieferant: CHEMPUR
FLUO013822.1GEA 26.6 EUR
FLUO013822.1G CHMPFL13822.POR FLUO013822.5G
4,5-Difluor-2-nitrotoluol
4,5-Difluor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Molecular Weight: 173,12 g/mol
MDL: MFCD04973772
CAS-Nummer: 127371-50-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II