4-(2-Chlorethyl)anisol 97%

Achtung

ACRO123110050EA 21 EUR
ACRO123110050
4-(2-Chlorethyl)anisol 97%
4-(2-Chlorethyl)anisol
Formel: C₉H₁₁ClO
Siedepunkt: 125…128 °C (13mbar)
Dichte: 1,13 g/cm³
Flammpunkt: 122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044718
CAS-Nummer: 18217-00-0
EINECS: 242-099-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific gravity (20°C) 1.12 to 1.13

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR