3-Hydroxy-o-toluylsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L13743.06EA
103
EUR
L13743.06
L13743.03
3-Hydroxy-o-toluylsäure ≥97%
3-Hydroxy-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Schmelzpunkt: 142…146 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671541 CAS-Nummer: 603-80-5 |