4-Isopropylphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2132-5GEA 510 EUR
COBBPN-2132-5G COBBPN-2132-1G
4-Isopropylphenylboronsäurepinakolester
4-Isopropylphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₃BO₂
Molecular Weight: 246,1529 g/mol
MDL: MFCD15143592
CAS-Nummer: 325142-91-4