3,5-Difluor-4-hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5623-250MEA 349 EUR
COBBBB-5623-250M COBBBB-5623-1G
3,5-Difluor-4-hydroxyphenylboronsäure
3,5-Difluor-4-hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₃
Molecular Weight: 173,9100 g/mol
MDL: MFCD03095356
CAS-Nummer: 1150114-51-4