3,5-Dichlor-4-propoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-6230-1GEA 135 EUR
COBBBB-6230-1G COBBBB-6230-5G
3,5-Dichlor-4-propoxyphenylboronsäure
3,5-Dichlor-4-propoxyphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BCl₂O₃
MDL: MFCD15143465
CAS-Nummer: 1218790-61-4