3,5-Dichlor-4-isopropoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-6231-1GEA 275 EUR
COBBBB-6231-1G COBBBB-6231-5G
3,5-Dichlor-4-isopropoxyphenylboronsäure
3,5-Dichlor-4-isopropoxyphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BCl₂O₃
MDL: MFCD15143466
CAS-Nummer: 1218790-62-5