4-Methyl-2-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2147-250MEA
341
EUR
COBBPN-2147-250M
COBBPN-2147-1G
4-Methyl-2-nitrophenylboronsäurepinakolester
4-Methyl-2-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₈BNO₄ |
MDL:
MFCD06795682 CAS-Nummer: 1256359-10-0 |