4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzoesäure ≥97%
Achtung
H33363.03EA 96.6 EUR
H33363.03 H33363.06
4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzoesäure ≥97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₄O₃
Molecular Weight: 224,11
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19687173
CAS-Nummer: 1242250-37-8