3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzoesäure ≥97%
Achtung
H33011.03EA 77.3 EUR
H33011.03 H33011.06
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzoesäure ≥97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₄O₃
Molecular Weight: 224,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18783221
CAS-Nummer: 1242258-49-6