2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H33749.03EA
96.4
EUR
H33749.03
H33749.06
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzoesäure ≥97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₄F₄O₃ Molecular Weight: 224,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16652439 CAS-Nummer: 1073477-22-1 |