4-Chlor-2-fluor-5-nitrobenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4072-5GEA 60.6 EUR
COBBCA-4072-5G COBBCA-4072-25G COBBCA-4072-1G
4-Chlor-2-fluor-5-nitrobenzoesäure
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClFNO
MDL: MFCD04115725
CAS-Nummer: 35112-05-1