4,6-Dimethoxysalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL138797-1GEA
32.9
EUR
SIAL138797-1G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
4,6-Dimethoxysalicylaldehyd
Formel:
C₉H₁₀O₄ Molecular Weight: 182,1733 g/mol |
MDL:
MFCD00003328 CAS-Nummer: 708-76-9 EINECS: 211-904-1 |