4,6-Dimethoxysalicylaldehyd
Lieferant: Molekula
MOLE67209584-5GEA 0 EUR
MOLE67209584-5G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyd
4,6-Dimethoxysalicylaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182,1733 g/mol
MDL: MFCD00003328
CAS-Nummer: 708-76-9
EINECS: 211-904-1