4-Brom-2-(2-methoxyethoxy)anisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-1173-5GEA 135 EUR
COBBOT-1173-5G
4-Brom-2-(2-methoxyethoxy)anisol
4-Brom-2-(2-methoxyethoxy)anisol
Formel: C₁₀H₁₃BrO₃
MDL: MFCD14584686
CAS-Nummer: 1132672-05-9