4-Brom-2-fluorthioanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-0473-1GEA
146
EUR
COBBOT-0473-1G
COBBOT-0473-5G
4-Brom-2-fluorthioanisol
4-Brom-2-fluorthioanisol
Formel:
C₇H₆BrFS Molecular Weight: 221,0899 g/mol |
MDL:
MFCD12756455 CAS-Nummer: 221030-79-1 |