4-Brom-2,6-dichloranisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-0813-1GEA 185 EUR
COBBOT-0813-1G COBBOT-0813-5G
4-Brom-2,6-dichloranisol
4-Brom-2,6-dichloranisol
Formel: C₇H₅BrCl₂O
MDL: MFCD10699182
CAS-Nummer: 19240-91-6