Dicyclohexylphenylphosphin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26992.03EA 61.7 EUR
H26992.03 H26992.06
Dicyclohexylphenylphosphin ≥98%
Dicyclohexylphenylphosphin
Formel: C₁₈H₂₇P
Molecular Weight: 274,38
Schmelzpunkt: 58…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003854
CAS-Nummer: 6476-37-5
EINECS: 229-334-7