Kohlenstoffmonoxid-Gasflasche, restentleert
|
Gefahr
|
VWRC600183M.EMPTYEA
0
EUR
VWRC600183M.EMPTY
Kohlenstoffmonoxid-Gasflasche, restentleert
Kohlenstoffmonoxid-Gasflasche, restentleert
Formel:
CO |
EINECS:
211-128-3 UN: 1016 ADR: 2, Merck Index: 12,01861 |