Schwefelwasserstoff-Gasflasche, restentleert

Gefahr

VWRC600583B.EMPTYEA 0 EUR
VWRC600583B.EMPTY
Schwefelwasserstoff-Gasflasche, restentleert
Schwefelwasserstoff-Gasflasche, restentleert
Formel: H₂S
CAS-Nummer: 7783-06-4
EINECS: 231-977-3
UN: 1053
ADR: 2,
Merck Index: 12,04843

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR