5-Methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H26332.03EA 94.2 EUR
H26332.03 H26332.06
5-Methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril ≥97%
5-Methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660290
CAS-Nummer: 886502-61-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III