4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)benzonitril ≥97%
|
Gefahr
|
H33218.06EA
135
EUR
H33218.06
H33218.03
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)benzonitril ≥97%
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₁₀H₈F₃NO Molecular Weight: 215,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13196579 CAS-Nummer: 1206593-22-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |