Silicium, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL633097-25GEA 718 EUR
SIAL633097-25G SIAL633097-10G
Silicium, Pulver, Sigma-Aldrich®
Silicium
Formel: Si
Molecular Weight: 28,09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085311
CAS-Nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635