Desoxyanisoin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
A12816.14EA 39.7 EUR
A12816.14 A12816.22
Desoxyanisoin ≥98%
Desoxyanisoin
Formel: C₁₆H₁₆O₃
Molecular Weight: 256,30 g/mol
Schmelzpunkt: 109…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008406
CAS-Nummer: 120-44-5
EINECS: 204-396-8