2,5-Dichlor-3-thiophensulfonylchlorid
CHMPCFF254.10EA
401
EUR
FLUO017304.1G
CHMPCFF254.10
FLUO017304.25G
CHMPCFF254.25
FLUO017304.10G
FLUO017304.5G
2,5-Dichlor-3-thiophensulfonylchlorid
2,5-Dichlor-3-thiophensulfonylchlorid
Formel:
C₄HCl₃O₂S₂ Molecular Weight: 251,54 |
MDL:
MFCD00051665 CAS-Nummer: 56946-83-9 UN: 3265 ADR: 8,II |