4-(4-Fluorphenoxy)benzonitril ≥98%
|
Achtung
|
H32530.22EA
171
EUR
H32530.22
4-(4-Fluorphenoxy)benzonitril ≥98%
4-(4-Fluorphenoxy)benzonitril
Formel:
C₁₃H₈FNO Molecular Weight: 213,21 g/mol Schmelzpunkt: 67…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01815090 CAS-Nummer: 215589-24-5 |