3-Fluor-4-iodbenzonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H55141.03EA 34.1 EUR
H55141.03 H55141.MD
3-Fluor-4-iodbenzonitril ≥97%
3-Fluor-4-iodbenzonitril
Formel: C₇H₃FIN
Molecular Weight: 247,01 g/mol
Schmelzpunkt: 113…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07782076
CAS-Nummer: 887266-99-1