Methyl-3,3-dimethoxypropionat
Lieferant: Molekula
MOLE10262793-25GEA 0 EUR
MOLE10262793-25G
Methyl-3,3-dimethoxypropionat
Methyl-3,3-dimethoxypropionat
Formel: C₆H₁₂O₄
Molecular Weight: 148,16 g/mol
MDL: MFCD00010650
CAS-Nummer: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0