Methyl-3,3-dimethoxypropionat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO264340050EA
23.3
EUR
ACRO264340050
ACRO264340250
Methyl-3,3-dimethoxypropionat 99%
Methyl-3,3-dimethoxypropionat
Formel:
C₆H₁₂O₄ Molecular Weight: 148,16 g/mol Siedepunkt: 166 °C (760 mmHg) Dichte: 1,06 g/cm³ Flammpunkt: 65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010650 CAS-Nummer: 7424-91-1 EINECS: 231-055-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |