Methyl-(4-bromphenyl)acetat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4762-25GEA
46.3
EUR
COBBCA-4762-25G
COBBCA-4762-5G
COBBCA-4762-1G
Methyl-(4-bromphenyl)acetat
Methyl-(4-bromphenyl)acetat
Formel:
C₉H₉BrO₂ |
MDL:
MFCD00126844 CAS-Nummer: 41841-16-1 |