5-Brom-4,6-dichlorpyrimidin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H25821.06EA
388
EUR
H25821.06
H25821.03
5-Brom-4,6-dichlorpyrimidin ≥97%
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Formel:
C₄HBrCl₂N₂ Molecular Weight: 227,88 g/mol Schmelzpunkt: 77…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047379 CAS-Nummer: 68797-61-5 EINECS: 272-305-9 ADR: 8,III |