Dimethyl-4-nitrophthalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL367486-5GEA 156 EUR
SIAL367486-5G
Dimethyl-4-nitrophthalat, Sigma-Aldrich®
Dimethyl-4-nitrophthalat
Formel: C₁₀H₉NO₆
Molecular Weight: 239,19 g/mol
MDL: MFCD00017191
CAS-Nummer: 610-22-0
EINECS: 210-212-7